Methoxyhydrochinon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12847.09 A12847.18 A12847.30
A12847.09EA 38.3 EUR InStock
A12847.09 A12847.18 A12847.30
Methoxyhydrochinon ≥97%
Methoxyhydrochinon
Purity: 97% CAS No.: 824-46-4 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 2045285
Formel: C₇H₈O₃
Melting Pt: 87…91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013971
CAS-Nummer: 824-46-4
EINECS: 212-530-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge