Calciumnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202967-10G 202967-50G
SIAL202967-10GEA 104 EUR InStock
SIAL202967-10G SIAL202967-50G
Calciumnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumnitrat Hydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·H₂O
MW: 182.1 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-Nummer: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge