2-(Methylthio)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003087-25G 003087-100G
FLUO003087-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003087-25G FLUO003087-100G
2-(Methylthio)ethanol
2-(Methylthio)ethanol
Formel: C₃H₈OS
MW: 92.16 g/mol
MDL Number: MFCD00002908
CAS-Nummer: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge