2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W400408-100G W400408-1KG
SIALW400408-100GEA 593 EUR InStock
SIALW400408-100G SIALW400408-1KG
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethanol
Formel: C₃H₈OS
MW: 92.16 g/mol
MDL Number: MFCD00002908
CAS-Nummer: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge