Phenylbutazon
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
70400-1 70400-50
CAYM70400-1EA 20 EUR InStock
CAYM70400-1 CAYM70400-50
Phenylbutazon
Phenylbutazon
Formel: C₁₉H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00005500
CAS-Nummer: 50-33-9
EINECS: 200-029-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge