1-Phenyl-3-pyrazolidon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12089.0B A12089.18 A12089.30
A12089.0BEA 414 EUR InStock
A12089.0B A12089.18 A12089.30
1-Phenyl-3-pyrazolidon ≥97%
1-Phenyl-3-pyrazolidon
Purity: 97% CAS No.: 92-43-3 Molecular Formula: C9H10N2O Formula Weight: 162.19 Melting Point: 120-123° Beilstein Reference: 131856 Merck Reference: 14,7309 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003094
Formel: C₉H₁₀N₂O
Melting Pt: 120…123 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003094
CAS-Nummer: 92-43-3
EINECS: 202-155-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7309
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge