Denatoniumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D5765-10G D5765-1G D5765-5G
SIALD5765-10GEA 205 EUR InStock
SIALD5765-10G SIALD5765-1G SIALD5765-5G
Denatoniumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Denatoniumbenzoat
Formel: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446.59 g/mol
MDL Number: MFCD00031578
CAS-Nummer: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge