4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115738-25G 115738-5G
SIAL115738-25GEA 121 EUR InStock
SIAL115738-25G SIAL115738-5G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₂₀N₂
MDL Number: MFCD00005984
CAS-Nummer: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge