1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010814-5G 010814-1G
FLUO010814-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010814-5G FLUO010814-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MDL Number: MFCD03789259
CAS-Nummer: 761446-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge