1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8567-5G BB-8567-1G
COBBBB-8567-5GEA 571 EUR InStock
COBBBB-8567-5G COBBBB-8567-1G
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Formel: C₅H₆BF₃N₂O₂
MW: 193.92 g/mol
MDL Number: MFCD08701785
CAS-Nummer: 344591-91-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge