Ammoniumtetrachlorocuprat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00634-1KG 00634-250G
SIAL00634-1KGEA 134 EUR InStock
SIAL00634-1KG SIAL00634-250G
Ammoniumtetrachlorocuprat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumtetrachlorocuprat Dihydrat
Formel: H₈Cl₄CuN₂·2H₂O
MDL Number: MFCD00150384
CAS-Nummer: 10060-13-6
EINECS: 239-690-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge