Methylphenylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
261696-25G 261696-5G
SIAL261696-25GEA 308 EUR InStock
SIAL261696-25G SIAL261696-5G
Methylphenylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Methylphenylsulfoxid
Formel: C₇H₈OS
MDL Number: MFCD00002088
CAS-Nummer: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge