Curcumin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C1386-10G C1386-50G C1386-5G
SIALC1386-10GEA 71.6 EUR InStock
SIALC1386-10G SIALC1386-50G SIALC1386-5G
Curcumin, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Formel: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368.39 g/mol
MDL Number: MFCD00008365
CAS-Nummer: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge