Cholesterylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C77007-100G C77007-25G
SIALC77007-100GEA 225 EUR InStock
SIALC77007-100G SIALC77007-25G
Cholesterylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Cholesterylchlorformiat
Formel: C₂₈H₄₅ClO₂
MW: 449.12 g/mol
MDL Number: MFCD00003633
CAS-Nummer: 7144-08-3
EINECS: 230-447-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge