Dimethylglutaconat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D95808-25G D95808-5G
SIALD95808-25GEA 351 EUR InStock
SIALD95808-25G SIALD95808-5G
Dimethylglutaconat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Dimethylglutaconat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00066240
CAS-Nummer: 5164-76-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge