Pyruvaldehyd (Methylglyoxal) 35 - 45% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24664.14 B24664.22 B24664.36
B24664.14EA 30.8 EUR InStock
B24664.14 B24664.22 B24664.36
Pyruvaldehyd (Methylglyoxal) 35 - 45% (w/w) in wässriger Lösung
Pyruvaldehyd (Methylglyoxal)
CAS No.: 78-98-8 Molecular Formula: C3H4O2 Formula Weight: 72.06 Refractive Index: 1.4050 Beilstein Reference: 906750 Merck Reference: 14,6081 MDL No.: MFCD00006960
Formel: C₃H₄O₂
Dichte: 1,2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006960
CAS-Nummer: 78-98-8
EINECS: 201-164-8
Merck Index: 14,6081
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge