(4-Fluorphenylthio)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006343-1G 006343-5G
FLUO006343-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO006343-1G FLUO006343-5G
(4-Fluorphenylthio)essigsäure
(4-Fluorphenylthio)essigsäure
Formel: C₈H₇FO₂S
MDL Number: MFCD00219825
CAS-Nummer: 332-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge