Bis(methylthio)methan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W387800-100G-K W387800-1KG-K W387800-2.5KG-
SIALW387800-100G-KEA 130 EUR InStock
SIALW387800-100G-K SIALW387800-1KG-K SIALW387800-2.5KG-
Bis(methylthio)methan, Sigma-Aldrich®
Bis(methylthio)methan
Formel: C₃H₈S₂
MDL Number: MFCD00008564
CAS-Nummer: 1618-26-4
EINECS: 216-577-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge