1,2-Bis(phenylthio)ethan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003673-10G 003673-50G
FLUO003673-10GEA 0 EUR InStock
FLUO003673-10G FLUO003673-50G
1,2-Bis(phenylthio)ethan
1,2-Bis(phenylthio)ethan
Formel: C₁₄H₁₄S₂
MDL Number: MFCD00014085
CAS-Nummer: 622-20-8
EINECS: 210-723-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge