1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8452-5G BB-8452-1G
COBBBB-8452-5GEA 1650 EUR InStock
COBBBB-8452-5G COBBBB-8452-1G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₂
MDL Number: MFCD04038760
CAS-Nummer: 852362-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge