Dinatriumfumarat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
215530050 215531000 215535000
ACRO215530050EA 17.2 EUR InStock
ACRO215530050 ACRO215531000 ACRO215535000
Dinatriumfumarat 98%
Dinatriumfumarat
Formel: C₄H₂Na₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064567
CAS-Nummer: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge