Tetrakis(dimethylamino)ethylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674613-10G 674613-1G 674613-50G
SIAL674613-10GEA 385 EUR InStock
SIAL674613-10G SIAL674613-1G SIAL674613-50G
Tetrakis(dimethylamino)ethylen, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(dimethylamino)ethylen
Formel: C₁₀H₂₄N₄
MDL Number: MFCD00009601
CAS-Nummer: 996-70-3
EINECS: 213-638-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge