Trimellitsäureanhydridchlorid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydridchlorid) ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14382.14 L14382.22
L14382.14EA 31.6 EUR InStock
L14382.14 L14382.22
Trimellitsäureanhydridchlorid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydridchlorid) ≥98%
Trimellitsäureanhydridchlorid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydridchlorid)
Purity: 98% CAS No.: 1204-28-0 Molecular Formula: C9H3ClO4 Formula Weight: 210.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 67-69° Beilstein Reference: 610823 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005924
Formel: C₉H₃ClO₄
MW: 210.57 g/mol
Melting Pt: 67…69 °C
MDL Number: MFCD00005924
CAS-Nummer: 1204-28-0
EINECS: 214-874-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge