Procain Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9879-100G P9879-250G P9879-50G
SIALP9879-100GEA 65.5 EUR InStock
SIALP9879-100G SIALP9879-250G SIALP9879-50G
Procain Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Procain Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00013000
CAS-Nummer: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge