Sulfathiazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21112.0005 8.21112.0250
8.21112.0005EA 33.5 EUR InStock
8.21112.0005 8.21112.0250
Sulfathiazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sulfathiazol
Formel: C₉H₉N₃O₂S₂
MDL Number: MFCD00005319
CAS-Nummer: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 255.3 g/mol
Synonyms Sulfathiazol
Hill Formula C9H9N3O2S2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge