2,4-Thiazolidindion
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1209-100G HI-1209-25G
COBBHI-1209-100GEA 102 EUR InStock
COBBHI-1209-100G COBBHI-1209-25G
2,4-Thiazolidindion
2,4-Thiazolidindion
Formel: C₃H₃NO₂S
MDL Number: MFCD00005478
CAS-Nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge