N-Allylrhodanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA/ALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALA35607-25GEA 109 EUR InStock
SIALA35607-25G SIALA35607-100G
N-Allylrhodanin, Sigma-Aldrich®
N-Allylrhodanin
Formel: C₆H₇NOS₂
MW: 173,26 g/mol
CAS-Nummer: 1457-47-2
EINECS: 215-941-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge