6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF523.1 CFF523.5 CFF523.10 017125-5G 017125-1G 017125-25G
CHMPCFF523.1EA 532 EUR InStock
CHMPCFF523.1 CHMPCFF523.5 CHMPCFF523.10 FLUO017125-5G FLUO017125-1G FLUO017125-25G
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
MDL Number: MFCD01570147
CAS-Nummer: 13794-72-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge