2-Brom-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1492-5G HI-1492-1G
COBBHI-1492-5GEA 225 EUR InStock
COBBHI-1492-5G COBBHI-1492-1G
2-Brom-1,3,4-thiadiazol
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂HBrN₂S
MW: 165.01 g/mol
MDL Number: MFCD04115375
CAS-Nummer: 61929-24-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge