3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
258903-10G 258903-50G
SIAL258903-10GEA 52 EUR InStock
SIAL258903-10G SIAL258903-50G
3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Formel: C₂Cl₂N₂S
MW: 155.01 g/mol
MDL Number: MFCD00010072
CAS-Nummer: 5728-20-1
EINECS: 227-232-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge