5-Amino-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013903-5G 013903-1G
FLUO013903-5GEA 264 EUR InStock
FLUO013903-5G FLUO013903-1G
5-Amino-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₂H₃N₃S
MDL Number: MFCD01102171
CAS-Nummer: 7552-07-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge