2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004036-5G 004036-1G
FLUO004036-5GEA 74.1 EUR InStock
FLUO004036-5G FLUO004036-1G
2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₃H₂F₃N₃S
MDL Number: MFCD00003109
CAS-Nummer: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge