4,5-Diphenyl-1,2,3-thiadiazol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW03000.1 SEW03000.10
MAYBSEW03000.1EA 0 EUR InStock
MAYBSEW03000.1 MAYBSEW03000.10
4,5-Diphenyl-1,2,3-thiadiazol
4,5-Diphenyl-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₁₄H₁₀N₂S
MDL Number: MFCD00082687
CAS-Nummer: 5393-99-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge