2,2'-Bithiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001054-25G 001054-5G
FLUO001054-25GEA 112 EUR InStock
FLUO001054-25G FLUO001054-5G
2,2'-Bithiophen
2,2'-Bithiophen
Formel: C₈H₆S₂
MDL Number: MFCD00005414
CAS-Nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge