Temperatursonden, Lemo® Compact, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
P1730-23 P1730-25 P1730-20 P1730-10
BOHLP1730-23EA 275 EUR InStock
BOHLP1730-23 BOHLP1730-25 BOHLP1730-20 BOHLP1730-10
Temperatursonden, Lemo® Compact, BOLA
Temperaturfühler
Zur Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten und auch für eingebaute Messkabel geeignet.
  • Thermoelement in einem mit PTFE-ummantelten Edelstahlrohr
  • Temperatursonde mit Spitze Ø 6 mm und Manschettenring Ø 12 mm
  • Anschluss über eine Steckverbindung (Typ Lemo®, Buchsengröße 1, 4-polig) direkt am Sondenende befestigt
  • Typische Reaktionszeiten von T50 sind 7 bis 12 Sekunden und T90 14 bis 16 Sekunden
Zertifizierungen: FDA-konform
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge