Sprühdesinfektionsmittel, Meliseptol
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
19758 19763
BRAU19758EA 124 EUR InStock
BRAU19758 BRAU19763
Sprühdesinfektionsmittel, Meliseptol
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Treibgasfreies, alkoholisches Sprühdesinfektionsmittel für kleine Flächen. Rückstandsfreies Abtrocknen. Wirkt gegen Bakterien einschließlich TbB, Pilze und lipophile Viren, einschließlich HBV, HIV und Rotaviren.
Achtung! Bitte beachten: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge