Desinfektions- und Reinigungsmittel, Helipur
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
18894 18895
BRAU18894EA 44.5 EUR InStock
BRAU18894 BRAU18895
Desinfektions- und Reinigungsmittel, Helipur
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel für Instrumente und Laborgeräte aus Metall, Glas und Keramik.
Wirkt gegen Bakterien einschließlich TbB, Pilze und lipophile Viren; einschließlich HBV und HIV. Anwendungskonzentration: 1,5% / 60 Min.
Achtung! Bitte beachten: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..