GSTrap™ HP Säulen
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-5281-01 17-5282-01 17-5282-02
17-5281-01EA 413 EUR InStock
17-5281-01 17-5282-01 17-5282-02
GSTrap™ HP Säulen
Chromatographiesäulen
GSTrap™ HP-Säulen sind mit Glutathion-Sepharose-Hochleistungsharz vorgepackt und ermöglichen eine hochauflösende, einstufige Reinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST) markierten Proteinen.
  • Hochauflösende Reinigung von GST-markierten Proteinen
  • Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion der Proteine
  • Schnelle Reinigung in einem Schritt
  • Einfache Verwendung mit Spritze, Pumpe oder Chromatographiesystem
GSTrap™ HP 1-ml- und 5-ml-Säulen sind mit Glutathione Sepharose High Performance-Harz vorgepackt, das hochauflösende Reinigungen und damit eine konzentriertere Probe ermöglicht. GST-markierte Proteine ​​werden aus vorbehandelten Bakterienlysaten durch Affinitätschromatographie unter Verwendung von immobilisiertem Glutathion, wie z. B. Glutathione Sepharose High Performance, gereinigt. GST-markierte Proteine ​​sind an das Affinitätsharz gebunden und Verunreinigungen werden durch Waschen mit Bindungspuffer entfernt.
GST-markierte Proteine ​​werden unter milden, nicht denaturierenden Bedingungen mit reduziertem Glutathion eluiert. Der Reinigungsprozess bewahrt die Antigenität und Funktion des Proteins. Falls gewünscht, kann die Abspaltung des Proteins von GST mithilfe einer ortsspezifischen Protease erreicht werden, deren Erkennungssequenz sich unmittelbar vor der multiplen Klonierungsstelle auf den pGEX-Plasmiden befindet. GST-markierte Proteine ​​können mit kolorimetrischen oder immunologischen Methoden nachgewiesen werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge