Heizplatten, Undergrad UC150 und US150
Lieferant: Cole Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
STUAUS150EA 345 EUR InStock
STUAUS150 STUAUC150
Heizplatten, Undergrad UC150 und US150
Kompakte Allzweck-Heizplatten für Sicherheit und Leistung. Die Heizplatte verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung und verwendet statt einer Skala ein innovatives LED-basiertes System zur exakten Temperatureinstellung in °C. Für die präzise Regelung der Probentemperatur (von 50 bis 200 °C) kann das Gerät jedoch auch zusammen mit dem digitalen Kontaktthermometer SCT1 verwendet werden, um statt der Plattentemperatur die Probentemperatur genau zu überwachen. Beide Modelle sind mit einem integrierten Halter für eine Stativstange ausgerüstet.
  • Optionen für Plattenmaterial: robustes beschichtetes Aluminium oder chemikalienbeständige Keramik
  • Blinkende Warnanzeige „Hot“ bei einer Plattentemperatur von über 50 °C; da sie vom Stromnetz unabhängig ist, bleibt sie eingeschaltet, auch wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist
  • Genaue Temperaturregelung mit LED-Temperaturanzeige
  • Kompakte, platzsparende Einheit, kann auf der Seite liegend aufbewahrt werden, um Lagerplatz zu sparen
  • Speziell mit Aussparung am Boden, damit ein Gerätestativ unter die Einheit geschoben werden kann; das spart Platz und Zeit beim Aufbau
Das Modell UC150 verfügt über eine Heizplatte aus Glaskeramik mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und ermöglicht hohe Plattentemperaturen zum schnelleren Aufheizen.
Das Modell US150 verfügt über eine robuste Platte aus einer Aluminium-/Silikonlegierung für ausgezeichnete Wärmeübertragung. Eine dünne Keramikbeschichtung der oberen Platte verbessert die Chemikalienbeständigkeit. Ein 700-W-Heizelement ermöglicht schnelles Aufheizen und gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizplatte.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 32
Achtung! Bitte beachten: *RT=Umgebungstemperatur
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge