4-Amino-2-methylpyridin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H55036.MD H55036.03 H55036.06
H55036.MDEA 46.5 EUR InStock
H55036.MD H55036.03 H55036.06
4-Amino-2-methylpyridin 98%
4-Amino-2-methylpyridin
Purity: 98% CAS No.: 18437-58-6 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Melting Point: 93-97° MDL No.: MFCD00186509
Formel: C₆H₈N₂
Melting Pt: 93…97 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00186509
CAS-Nummer: 18437-58-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge