Kaliumchlorid 150 g/l in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
04765.2000 04765.3000 04765.5020
KRAF04765.2000EA 0 EUR InStock
KRAF04765.2000 KRAF04765.3000 KRAF04765.5020
Kaliumchlorid 150 g/l in wässriger Lösung, reinst
Potassium chloride
Formel: KCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge