Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tri-tert-butylphosphin ≥98%

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

AB172214.0005 AB172214.0001
ABCRAB172214.0005EA 0 EUR InStock
ABCRAB172214.0005 ABCRAB172214.0001
Tri-tert-butylphosphin ≥98%
Tri-tert-butylphosphin
Phosphine


Formel: C₁₂H₂₇P
Siedepunkt: 102…103 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 30 °C
Dichte: 0,812
Flash-Pt: 1 °F
MDL Number: MFCD00015006
CAS-Nummer: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge