4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2265-5G BB-2265-25G BB-2265-1G
COBBBB-2265-5GEA 142 EUR InStock
COBBBB-2265-5G COBBBB-2265-25G COBBBB-2265-1G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
MDL Number: MFCD04973086
CAS-Nummer: 313545-41-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge