Cyclopentylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C115002-100G C115002-25G
SIALC115002-100GEA 74.6 EUR InStock
SIALC115002-100G SIALC115002-25G
Cyclopentylamin, Sigma-Aldrich®
Cyclopentylamin
Formel: C₅H₁₁N
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001380
CAS-Nummer: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge