Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Dioxan analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

19818.3700 19818.4700
KRAF19818.3700EA 130 EUR InStock
KRAF19818.3700 KRAF19818.4700
1,4-Dioxan analytisches Reagens
1,4-Dioxan


Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 101.1
Melting Pt: 11.8
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=64c930c52bed4490a4dd38741bf8cb01a966ce0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge