3-Hexylthiophen ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H55891.03 H55891.06 H55891.14
H55891.03EA 34 EUR InStock
H55891.03 H55891.06 H55891.14
3-Hexylthiophen ≥99%
3-Hexylthiophen
Formel: C₁₀H₁₆S
Siedepunkt: 65 °C (0,45 mmHg)
Dichte: 0,936
Flash-Pt: 37 °C (99 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143181
CAS-Nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge