Isopropylmalonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L10171.06 L10171.14
L10171.06EA 68.7 EUR InStock
L10171.06 L10171.14
Isopropylmalonsäure ≥98%
Isopropylmalonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 601-79-6 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 1723234
Formel: C₆H₁₀O₄
Melting Pt: 88…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021717
CAS-Nummer: 601-79-6
EINECS: 210-008-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge