3-Butoxy-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5969-5G BB-5969-1G
COBBBB-5969-5GEA 1090 EUR InStock
COBBBB-5969-5G COBBBB-5969-1G
3-Butoxy-4-methoxyphenylboronsäure
3-Butoxy-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₇BO₄
MW: 224.06 g/mol
MDL Number: MFCD13195649
CAS-Nummer: 1217501-14-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge