Kaliumchlorid 0.001 mol/l (0.001 N) in wässriger Lösung
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
03335.2000 03335.3000 03335.5000
KRAF03335.2000EA 0 EUR InStock
KRAF03335.2000 KRAF03335.3000 KRAF03335.5000
Kaliumchlorid 0.001 mol/l (0.001 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge