Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 5%iger Salpetersäure (aus Mg) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13861.AD 13861.AE 13861.AP
13861.ADEA 52.9 EUR InStock
13861.AD 13861.AE 13861.AP
Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 5%iger Salpetersäure (aus Mg) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge